Få mere at vide
SCAT DURAN™ Brun rund laboratorieflaske
Artikelnummer. 17714884 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Artikelnummer. 17714884
Brand: SCAT 501123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratorieflasker af borosilikatglas til laboratorier med de højeste kvalitetskrav med hensyn til modstand, termisk adfærd og lang levetid.
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger
  • Fremragende termisk opførsel til brug op til 140 °C
  • Lang levetid takket være håndværk af høj kvalitet
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 eller 134 °C
  • I forskellige trådstørrelser, former og farver
  • Eventuelt med jordhals eller med bred halsåbning
  • Varianter med beskyttende belægning tilgængelige
  • Inkluderer blå PP skruelåg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 0.44 gal.
Farve Brun
Oversigt DURAN Laboratorieflaske
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL45
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Rund
Produkttype Laboratorieflaske