Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundskolber, sidehals vinklet
Artikelnummer. 12633790
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
NS29/NS14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12633790
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03211137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt lavet til destillation, reaktioner og til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundet kolber, sidehals vinklet er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12394
  • Med sidehals på 20° vinkel
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance Acc. til DIN 12394 og udover DIN-standard
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals
Bund form Rund