Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundskolber, sidehals vinklet
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
NS29/NS14
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12394
- Med sidehals på 20° vinkel
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Acc. til DIN 12394 og udover DIN-standard |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals |
| Bund form | Rund |