Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundskolber, sidehals vinklet
Artikelnummer. 10332611
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
NS29/NS14
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled Pakningsstørrelse
10332611 100 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals Hver
10602662 1000 mL 19/26 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals -
12633790 100 mL 14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals -
10070281 100 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10372751 250 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10204481 250 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10481083 250 mL 14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals -
10284521 250 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10382751 500 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10388839 50 mL NS29/NS14 -
10139120 500 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10772512 24 mL 14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals -
10624271 50 mL 14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals -
10181991 500 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10332611 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03214137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.71 DKK
    141.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.44 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Specielt lavet til destillation, reaktioner og til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundet kolber, sidehals vinklet er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12394
  • Med sidehals på 20° vinkel
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance Acc. til DIN 12394 og udover DIN-standard
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
Bund form Rund