Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse parallelt
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12392
- To parallelle sidehalse på 90° vinkel
- Med koniske slebne samlinger, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals |
| Bund form | Rund |