Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse parallelt
Artikelnummer. 10599421
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled Pakningsstørrelse
10599421 100 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10720992 10 L 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals -
10413121 1000 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10102001 1000 mL 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals -
10662852 2000 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10070331 2000 mL 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals -
10612931 250 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10325831 100 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10344931 250 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10261311 4 L 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals Hver
10422931 500 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10519961 500 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10578081 6 L 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals -
10273151 500 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10599421 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03304137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.81 DKK
    205.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.17 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Specielt lavet til destillation, reaktioner og til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse parallelt er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12392
  • To parallelle sidehalse på 90° vinkel
  • Med koniske slebne samlinger, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
Bund form Rund