Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse parallelt
Artikelnummer. 10325831
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10325831
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304437
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt lavet til destillation, reaktioner og til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse parallelt er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12392
  • To parallelle sidehalse på 90° vinkel
  • Med koniske slebne samlinger, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
Bund form Rund