Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse parallelt
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Acc. til DIN 12392
- To parallelle sidehalse på 90° vinkel
- Med koniske slebne samlinger, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 29/32 NS Sidehals, 45/40 NS Centerhals |
| Bund form | Rund |