Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundskolber, sidehalser vinklet
Artikelnummer. 11923401
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Sokkelled:
14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals
19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled Pakningsstørrelse
11923401 25 mL 14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals -
10478972 1000 mL 14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals -
10742342 1000 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10129360 1000 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10254381 100 mL 19/26 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals -
10797511 100 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals Hver
10375211 100 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10362701 250 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals Hver
10438402 250 mL 14/23 NS Sidehals, 24/29 NS Centerhals -
10382701 250 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10372701 250 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10342751 500 mL 14/23 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10080211 5 L 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10047570 500 mL 19/26 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
10037570 500 mL 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11923401 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03311122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 DKK
    352.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 130.31 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Specielt lavet til destillation, reaktioner og til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber, sidehalser vinklet er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12394
  • To sidehalse på 20° vinkler
  • Med koniske slebne samlinger, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS Sidehals, 14/23 NS Centerhals
Bund form Rund