Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Kogende kolber
- Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbundet kolber med konisk slebet samling
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbundet kolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 10627371
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Sokkelled:
14/23 NS Sokkel
19/26 NS Stikdåse
24/29 NS Stikkontakt
29/32 NS Stikdåse
45/40 NS Sokkel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
17 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Sokkelled | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 10627371 | 100 mL | 19/26 NS Stikdåse | - |
| 10374971 | 10 L | 29/32 NS Stikdåse | - |
| 10429800 | 1000 mL | 24/29 NS Stikkontakt | - |
| 10171371 | 1000 mL | 45/40 NS Sokkel | - |
| 11852552 | 1000 mL | 29/32 NS Stikdåse | - |
| 15340885 | 100 mL | 14/23 NS Sokkel | Pakke med 10 |
| 15350895 | 100 mL | 24/29 NS Stikkontakt | Pakke med 10 |
| 10653622 | 25 mL | 19/26 NS Stikdåse | - |
| 10047830 | 250 mL | 14/23 NS Sokkel | - |
| 10772392 | 250 mL | 19/26 NS Stikdåse | - |
| 10208030 | 250 mL | 24/29 NS Stikkontakt | - |
| 10461083 | 3000 mL | 29/32 NS Stikdåse | - |
| 10781352 | 5 L | 29/32 NS Stikdåse | - |
| 10697281 | 50 mL | 19/26 NS Stikdåse | - |
| 10572671 | 500 mL | 24/29 NS Stikkontakt | - |
| 10165350 | 50 mL | 24/29 NS Stikkontakt | - |
| 10529971 | 5 mL | 14/23 NS Sokkel | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10627371
Leverandør
Lenz Laborglasinstrumente™
Leverandørnr.
03001937
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
882.00 DKK
693.82 DKK / Pakke med 10
Spare 188.18 DKK
21% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ifølge DIN EN ISO 4797 og udover standard |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 19/26 NS Stikdåse |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 64 mm |