Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbundet kolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 10529971
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Sokkelled:
14/23 NS Sokkel
19/26 NS Stikdåse
24/29 NS Stikkontakt
29/32 NS Stikdåse
45/40 NS Sokkel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled Pakningsstørrelse
10529971 5 mL 14/23 NS Sokkel -
10374971 10 L 29/32 NS Stikdåse -
10429800 1000 mL 24/29 NS Stikkontakt -
10171371 1000 mL 45/40 NS Sokkel -
11852552 1000 mL 29/32 NS Stikdåse -
15340885 100 mL 14/23 NS Sokkel Pakke med 10
15350895 100 mL 24/29 NS Stikkontakt Pakke med 10
10627371 100 mL 19/26 NS Stikdåse -
10653622 25 mL 19/26 NS Stikdåse -
10047830 250 mL 14/23 NS Sokkel -
10772392 250 mL 19/26 NS Stikdåse -
10208030 250 mL 24/29 NS Stikkontakt -
10461083 3000 mL 29/32 NS Stikdåse -
10781352 5 L 29/32 NS Stikdåse -
10697281 50 mL 19/26 NS Stikdåse -
10572671 500 mL 24/29 NS Stikkontakt -
10165350 50 mL 24/29 NS Stikkontakt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 10529971 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 03001410
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Specifications
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS Sokkel
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm