Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbundet kolber med konisk slebet samling
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Sokkelled:
14/23 NS Sokkel
19/26 NS Stikdåse
24/29 NS Stikkontakt
29/32 NS Stikdåse
45/40 NS Sokkel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ifølge DIN EN ISO 4797 og udover standard |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 29/32 NS Stikdåse |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 185 mm |