Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glas rundbundet kolber
Beskrivelse
- Med inskriptionslabel
- Fås i en række kapaciteter
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 24 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 29 NS Stikdåse |
| Bund form | Rund |