Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas nitrogen rundbundet kolber
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Sokkelled:
Center Neck: 14/23 NS
Center Neck: 29/32 NS
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | Center Neck: 14/23 NS |
| Bund form | Rund |