Få mere at vide
Karl Hecht™ Erlenmeyer-kolbe med hul NS-glasprop
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Materiale:
Borosilikatglas (3.3)
Borosilikatglas, Duran Glas
Beskrivelse
- Holdbar Duran™ borosilikat 3,3 glas.
- Uddannet.
- Forstærket jordhals mærket med standard jordstørrelse.
- Hul NS glasprop.
Tekniske data
Tekniske data
Lukningsmateriale | Glas |
Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
Inkluderer | Hul glasprop |
Standard konusled | NS 19/26 |
Uddannet | Ja |
Lukketype | NS Stopper |
Lukkestørrelse | NS 19/26 |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Karl Hecht™ Erlenmeyer-kolbe med hul NS-glasprop >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion