Få mere at vide
Karl Hecht™ Erlenmeyer-kolbe med hul NS-glasprop
Artikelnummer. 10778652
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Materiale:
Borosilikatglas (3.3)
Borosilikatglas, Duran Glas
Artikelnummer. 10778652
Brand: Karl Hecht™ 41918018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konisk fladbundet kolbe velegnet til at blande ved at hvirvle. Karl Hecht™ Erlenmeyer kolbe med hul NS glasprop er konstrueret af slidstærkt Duran™ borosilikat 3,3 glas.
  • Holdbar Duran™ borosilikat 3,3 glas.
  • Uddannet.
  • Forstærket jordhals mærket med standard jordstørrelse.
  • Hul NS glasprop.
Tekniske data
Lukningsmateriale Glas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Inkluderer Hul glasprop
Standard konusled NS 19/26
Uddannet Ja
Lukketype NS Stopper
Lukkestørrelse NS 19/26