Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Bloom test kar
Artikelnummer. 15241649 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas (3.3)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15241649 Borosilikatglas (3.3) Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15241649 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211250105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5985.00 DKK
    5259.72 DKK / Pakke med 10
    Spare 725.28 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Bloom-testglasset bruges til at bestemme gelatinestyrken (bestemmelse af Bloom-værdien).
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Inden for fødevareteknologi og farmaceutisk teknologi beskrives geleringskraften af gelatine (gelatinestyrke). Til dette formål hældes gelatinen i en bestemt form, som bruges til at bestemme Bloom-værdien. Et Bloom-testglas er påkrævet til dette trin.
  • Tykvægget og derfor særlig modstandsdygtig over for mekanisk belastning
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 59 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Udførelse af en Bloom-test for at måle styrken af en gel eller gelatine
nr. pr. pakke 10/Pk.