Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blankingsskruelåg, GL 14, rød PBT, med PTFE-hætteforing (GL 45-tilslutningshættesystemtilbehør)
Artikelnummer. 10501125 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 14
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10501125 GL 14 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10501125 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1156292
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til 2 eller 3 port GL 45 tilslutningshættesystem
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
  • Stive eller halvstive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben tophætte med en af indsatserne
  • Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte)
  • Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan bruges ved at udskifte indsatserne
  • Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
  • Fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig
Egnet tilbehør:
  • 1129750
  • 1129751
Tekniske data
Oversigt Skruelåg, PBT, med PTFE-hætteforing, rød, GL 14
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
Materiale Polypropylen, PTFE
Mængde 2/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 14
Halsfinish 15 mm
Diameter (metrisk) 87 mm