Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til skilletragt, konisk til ISO 4800
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
DURAN™ skilletragte bruges i kemi til at adskille ikke-blandbare væsker. DURAN™ skilletragte Rålegemer er designet til at danne den passende standard jordfugebøsning i henhold til DIN ISO 4800.
- Konisk form til ISO 4800
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Blank til videre bearbejdning som droptragt; Faseadskillelse |
| Mængde | 10/Pk. |