Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til skilletragt, konisk til ISO 4800
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
DURAN™ skilletragte bruges i kemi til at adskille ikke-blandbare væsker. DURAN™ skilletragte Rålegemer er designet til at danne den passende standard jordfugebøsning i henhold til DIN ISO 4800.
- Konisk form til ISO 4800
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 166 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Blank til videre bearbejdning som droptragt; Faseadskillelse |
| Mængde | 2/Pk. |