Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til adskillelses- og faldtragt, cylindrisk med stopleje til ISO 4800
Artikelnummer. p-7189109 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15231629
Brand: DWK Life Sciences 210142404
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rå krop til videre bearbejdning som faldtragt.
DURAN™ dråbetragte anvendes f.eks. til afmålt tilførsel af væske til en reaktionsblanding.
  • Cylindrisk med prop seng til ISO 4800
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 42 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Blank til videre bearbejdning som droptragt; Faseadskillelse
Mængde 10/Pk.