Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til adskillelses- og faldtragt, cylindrisk med stopleje til ISO 4800
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
DURAN™ dråbetragte anvendes f.eks. til afmålt tilførsel af væske til en reaktionsblanding.
- Cylindrisk med prop seng til ISO 4800
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 52 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Blank til videre bearbejdning som droptragt; Faseadskillelse |
| Mængde | 10/Pk. |