Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til adskillelses- og faldtragt, cylindrisk med stopleje til ISO 4800
Artikelnummer. 15231629 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15231629 100 ml Pakke med 10
15261629 1000 ml Pakke med 10
15241629 250 ml Pakke med 10
15251629 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15231629 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 210142404
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rå krop til videre bearbejdning som faldtragt.
DURAN™ dråbetragte anvendes f.eks. til afmålt tilførsel af væske til en reaktionsblanding.
  • Cylindrisk med prop seng til ISO 4800
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 42 mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Blank til videre bearbejdning som droptragt; Faseadskillelse
Mængde 10/Pk.