Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Blank til rundbundscylinder, til kar med kappe, afrevne kant, uden tryk
Artikelnummer. 10599181 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
130 mm
160 mm
185 mm
215 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10599181
Brand: DWK Life Sciences™ 210276275
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til behandling som reaktionsbeholder.
DURAN™ cylindre med rund bund er overbevisende på grund af deres gode godstykkelsesfordeling og muliggør en omkostningseffektiv produktion af reaktionsbeholdere med reproducerbar geometri. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
  • For jakkefartøjer, kant blæst af
  • Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
  • Omkostningseffektiv produktion af reaktionsbeholdere med reproducerbar geometri
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 215 mm
Til brug med (applikation) Til behandling som reaktionsbeholder
Inkluderer 1/Pk.
Dybde (metrisk) interiør 5,5 mm godstykkelse
Materiale Borosilikatglas (3.3)