Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Blank til rundbundscylinder, til kar med kappe, afrevne kant, uden tryk
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
130 mm
160 mm
185 mm
215 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DURAN™ cylindre med rund bund er overbevisende på grund af deres gode godstykkelsesfordeling og muliggør en omkostningseffektiv produktion af reaktionsbeholdere med reproducerbar geometri. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
- For jakkefartøjer, kant blæst af
- Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
- Omkostningseffektiv produktion af reaktionsbeholdere med reproducerbar geometri
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 130 mm |
| Til brug med (applikation) | Til behandling som reaktionsbeholder |
| Inkluderer | 1/Pk. |
| Dybde (metrisk) interiør | 4 mm vægtykkelse |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |