Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til reaktionsbeholder
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DURAN™ emner til reaktionsbeholdere er overbevisende på grund af deres gode vægtykkelsesfordeling og muliggør en omkostningseffektiv produktion af reaktionsbeholdere med reproducerbar geometri. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
- Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
- På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer.
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 106 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Til behandling som reaktionsbeholder |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |