Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til reaktionsbeholder
Artikelnummer. 10664552 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10664552 1000 ml Hver
10325051 4000 ml Hver
10560112 2000 ml Hver
10305341 6000 ml Hver
10419152 10.000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10664552 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 210205404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.85 DKK
    310.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.48 DKK
    12% Slukket
På lager
Til behandling som reaktionsbeholder.
DURAN™ emner til reaktionsbeholdere er overbevisende på grund af deres gode vægtykkelsesfordeling og muliggør en omkostningseffektiv produktion af reaktionsbeholdere med reproducerbar geometri. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
  • Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
  • På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer.
  • Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 106 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til behandling som reaktionsbeholder
nr. pr. pakke 1/Pk.