Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til låg, flad flange, lav form, uslebet
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ emner til flade flangedæksler kan videreforarbejdes til kundespecifikke artikler ved hjælp af yderligere DURAN™ komponenter (gevindrør, standard jordforbindelser, gevindbøsninger osv.). På grund af deres geometri og solide vægtykkelse, DURAN™ flade flangedæksler er tryk- og vakuumbestandige. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
- Lav form, umalet
- På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer.
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Maks. Tryk 1,5 bar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Til kundespecifik viderebehandling |
| nr. pr. pakke | 4/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |