Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til inddampningskolbe, pæreformet
Artikelnummer. 15291629 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15291629 500 ml Pakke med 10
15201639 1000 ml Pakke med 10
10243401 2000 ml Pakke med 10
15281629 250 ml Pakke med 10
15271629 100 ml Pakke med 10
11649848 3000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15291629 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 210284407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1382.10 DKK / Pakke med 10
    Spare 377.90 DKK
    21% Slukket
På lager
Til videre bearbejdning som jordstempel.
DURAN™ inddampningskolber har en ensartet vægtykkelse og god rotationssymmetri. Til senere brug i rotationsfordampere til fordampning af opløsningsmidler dannes eller klargøres en standard slebet muffe.
  • Pæreformet
  • Fordampningskolber har en ensartet vægtykkelse og god rotationssymmetri
  • Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Oversigt Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til videre bearbejdning som jordstempel; Rotationsfordamper; Efter yderligere forarbejdning kan den bruges til afdampning af opløsningsmidler
Mængde 10/Pk.
Volumen (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 101 mm