Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Blank til inddampningskolbe, pæreformet
Artikelnummer. 11649848 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11649848 3000 ml Hver
15201639 1000 ml Pakke med 10
10243401 2000 ml Pakke med 10
15281629 250 ml Pakke med 10
15291629 500 ml Pakke med 10
15271629 100 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11649848 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 210286802
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Til videre bearbejdning som jordstempel.
DURAN™ inddampningskolber har en ensartet vægtykkelse og god rotationssymmetri. Til senere brug i rotationsfordampere til fordampning af opløsningsmidler dannes eller klargøres en standard slebet muffe.
  • Pæreformet
  • Fordampningskolber har en ensartet vægtykkelse og god rotationssymmetri
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til videre bearbejdning som jordstempel; Rotationsfordamper; Efter yderligere forarbejdning kan den bruges til afdampning af opløsningsmidler
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 3000 ml
Diameter (metrisk) 176 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.