Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Berzelius bæger, uden tud
Berzelius bægerglasset er et højt bægerglas uden skæl og tud og dermed et universelt laboratorieglas.
Brand: DWK Life Sciences 211260106
2289.50 DKK valid until 2025-12-14
Use promo code "24141" to get your promotional price.
Beskrivelse
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala. Bægere i høj form og uden tud kaldes Berzelsius-bægre.
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
50 mm | |
Borosilikatglas (3.3) | |
10/Pk. |
100 mL | |
Filtrering; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter | |
Autoklaverbar |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Save Up to 63%
Big savings on advanced technologies and materials testing.Promo Code: 24141Expires: 2025-12-14