Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Klokke med glasknoptop
Artikelnummer. p-7189135 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) base:
185 mm
260 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10304961
Brand: DWK Life Sciences 244606607
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flad flangeklokke med knop og jordflange til montering på vakuumforsøgsplade (vakuumkammer).
Som standard udføres test ved normalt tryk. Udførelsen af tests under vakuum (negativt tryk) kan have betydelige effekter på reaktionssekvensen. For at kunne observere disse effekter i det ru og fine vakuumområde kræves en vakuumforsøgsplade og en klokke (også kaldet luftpumpeklokke).
  • Knappen gør det nemt at hæve klokkeglasset
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 260 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vakuum applikationer; Tester i vakuumkamre
nr. pr. pakke 1/Pk.