Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Klokke med glasknoptop
Artikelnummer. 10304961 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) base:
185 mm
260 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) base unitSize
10304961 260 mm Hver
12739666 185 mm Hver
12759666 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10304961 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 244606607
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flad flangeklokke med knop og jordflange til montering på vakuumforsøgsplade (vakuumkammer).
Som standard udføres test ved normalt tryk. Udførelsen af tests under vakuum (negativt tryk) kan have betydelige effekter på reaktionssekvensen. For at kunne observere disse effekter i det ru og fine vakuumområde kræves en vakuumforsøgsplade og en klokke (også kaldet luftpumpeklokke).
  • Knappen gør det nemt at hæve klokkeglasset
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 260 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vakuum applikationer; Tester i vakuumkamre
nr. pr. pakke 1/Pk.