Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Bell Jar, med åbning i halsen
Artikelnummer. p-7189488 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) base:
185 mm
215 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10727881
Brand: DWK Life Sciences 244655907
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den flade flangeklokke bruges til test med en vakuumforsøgsplade (vakuumkammer). Klokken har jordflange og jordforbindelse til indsættelse af måleudstyr.
Som standard udføres test ved normalt tryk. Udførelsen af tests under vakuum (negativt tryk) kan have betydelige effekter på reaktionssekvensen. For at kunne observere disse effekter i det ru og fine vakuumområde kræves en vakuumforsøgsplade og en klokke (også kaldet luftpumpeklokke).
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Topåbning tillader tilslutning af ekstra udstyr
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 185 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vakuum applikationer; Tester i vakuumkamre
nr. pr. pakke 1/Pk.