Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Bell Jar, med åbning i halsen
Artikelnummer. 10727881 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) base:
185 mm
215 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) base unitSize
10727881 185 mm Hver
10797481 215 mm Hver
10152121 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727881 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 244655907
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den flade flangeklokke bruges til test med en vakuumforsøgsplade (vakuumkammer). Klokken har jordflange og jordforbindelse til indsættelse af måleudstyr.
Som standard udføres test ved normalt tryk. Udførelsen af tests under vakuum (negativt tryk) kan have betydelige effekter på reaktionssekvensen. For at kunne observere disse effekter i det ru og fine vakuumområde kræves en vakuumforsøgsplade og en klokke (også kaldet luftpumpeklokke).
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Topåbning tillader tilslutning af ekstra udstyr
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 185 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vakuum applikationer; Tester i vakuumkamre
nr. pr. pakke 1/Pk.