Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ bægerglas
Artikelnummer. 11923621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11923621 250 mL
10757521 400 mL
11903621 1000 mL
11913621 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11923621 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 07004049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 DKK
    728.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 208.12 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ideel til opvarmning i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Bægerbægre har en letlæselig skala og et stort mærkningsområde i påbrændt, holdbar hvid keramik.
  • Tud til ren hældning
  • Ensartet vægtykkelsesfordeling
  • Opfylder DIN 12331/ISO 3819 standarder
  • Konstrueret af DURAN™ borosilikatglas
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 120mm
Mængde 10 Pakke
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN 12331/ISO 3819