Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ bægerglas
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivelse
- Tud til ren hældning
- Ensartet vægtykkelsesfordeling
- Opfylder DIN 12331/ISO 3819 standarder
- Konstrueret af DURAN™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 70mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 130mm |
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN 12331/ISO 3819 |