Få mere at vide
Descripción
Bægere er lavet af 3,3 borosilikatglas, som opfylder ASTM E-438 Type I, klasse A-standarder. Universelle laboratoriecylindriske beholdere med en lige sidevæg fungerer typisk som opsamlingskar til forberedelse, blanding og opvarmning af opløsninger. Let fyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægre fås i forskellige former og størrelser: højt og lavt, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Tude til ren hældning
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Brændt, meget holdbar hvid keramik
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Størrelser 5 og 10 mL uden Retrace Code og graduering og størrelse 10000 mL non-DIN/ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Type | Beaker |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.