Få mere at vide
DWK Life Sciences Bægerglas, Lav Form, Med Tud
Artikelnummer. 11772202 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11772202 10 mL Pakke med 10
11762202 5 mL Pakke med 10
11782202 25 mL Pakke med 10
11792202 50 mL Pakke med 10
11361345 100 mL Pakke med 10
11702222 150 mL Pakke med 10
11712222 250 mL Pakke med 10
11722222 400 mL Pakke med 10
11732222 600 mL Pakke med 10
11742222 800 mL Pakke med 10
11752222 1000 mL Pakke med 10
11762222 2000 mL Pakke med 10
11772222 3000 mL Pakke med 4
10097890 5000 mL Hver
10261221 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11772202 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211060804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af sin form er bægeret et universelt produkt til en lang række laboratorieapplikationer.
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
  • Tud til ren hældning
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Størrelser 5 og 10 mL uden Retrace Code og graduering og størrelse 10000 mL non-DIN/ISO størrelse
nr. pr. pakke 10/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Certificeringer/compliance ASTM E-438 Type I, Class A