Beskrivelse
Bægere er lavet af 3,3 borosilikatglas, som opfylder ASTM E-438 Type I, klasse A-standarder. Universelle laboratoriecylindriske beholdere med en lige sidevæg fungerer typisk som opsamlingskar til forberedelse, blanding og opvarmning af opløsninger. Let fyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægre fås i forskellige former og størrelser: højt og lavt, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Tude til ren hældning
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Brændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Størrelser 5 og 10 mL uden Retrace Code og graduering og størrelse 10000 mL non-DIN/ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Type | Beaker |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |