Få mere at vide
DWK Life Sciences Bægerglas, Lav Form, Med Tud
Artikelnummer. 11732222 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 4
Artikelnummer. 11732222
Brand: DWK Life Sciences 211064806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af sin form er bægeret et universelt produkt til en lang række laboratorieapplikationer.
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
  • Tud til ren hældning
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Størrelser 5 og 10 mL uden Retrace Code og graduering og størrelse 10000 mL non-DIN/ISO størrelse
nr. pr. pakke 10/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM E-438 Type I, Class A