Få mere at vide
Descrizione
Bægere er lavet af 3,3 borosilikatglas, som opfylder ASTM E-438 Type I, klasse A-standarder. Universelle laboratoriecylindriske beholdere med en lige sidevæg fungerer typisk som opsamlingskar til forberedelse, blanding og opvarmning af opløsninger. Let fyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægre fås i forskellige former og størrelser: højt og lavt, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Tude til ren hældning
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Brændt, meget holdbar hvid keramik
Specifica
Specifica
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Størrelser 5 og 10 mL uden Retrace Code og graduering og størrelse 10000 mL non-DIN/ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.