Få mere at vide
DWK Life Sciences Bægerglas, Lav Form, Med Tud
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
400 mL
5 mL
50 mL
5000 mL
600 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 4
Beskrivelse
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Tud til ren hældning
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder; Størrelser 5 og 10 mL uden Retrace Code og graduering og størrelse 10000 mL non-DIN/ISO størrelse |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM E-438 Type I, Class A |