Få mere at vide
DWK Life Sciences Bægerglas, højform, uden tud
Artikelnummer. p-7189379 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11770934
Brand: DWK Life Sciences 211171705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af sin form er bægeret et universelt produkt til en lang række laboratorieapplikationer.
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
  • Uden Tud
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder
nr. pr. pakke 10/Pk.