Få mere at vide
DWK Life Sciences Bægerglas, højform, uden tud
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Uden Tud
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |