Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Bæger, højform, med tud
På grund af sin form er bægeret et universelt produkt til en lang række laboratorieapplikationer.
Brand: DWK Life Sciences 211165303
928.61 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24089" to get your promotional price.
Beskrivelse
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Tud til ren hældning
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
90 mm | |
Borosilikatglas (3.3) | |
10/Pk. |
800 mL | |
Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder | |
Autoklaverbar |