Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Bæger, højform, med tud
Artikelnummer. 11361435 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11361435 600 mL Pakke med 10
11762232 50 mL Pakke med 10
11331435 100 mL Pakke med 10
11341435 150 mL Pakke med 10
11792232 250 mL Pakke med 10
11351435 400 mL Pakke med 10
11371435 800 mL Pakke med 10
11732242 1000 mL Pakke med 10
11742242 2000 mL Pakke med 10
11381435 3000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11361435 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211164804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af sin form er bægeret et universelt produkt til en lang række laboratorieapplikationer.
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
  • Tud til ren hældning
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder
nr. pr. pakke 10/Pk.