Description
Bægerbægre er cylindriske beholdere med en lige sidevæg. Takket være denne form er bægerglas universelt anvendelige laboratoriebeholdere og fungerer normalt som kogeglas, opsamlingsbeholdere og til fremstilling, blanding og opvarmning af opløsninger. Nem påfyldning er mulig via den store beholderåbning. Bægerglas fås i forskellige former og størrelser: høj og lav, med eller uden tud, med eller uden skala.
- Tud til ren hældning
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Udvendig | 54 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måling af væskemængder |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |