Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Baffled kolbe, med GL 45 gevind
Artikelnummer. 15273436 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderer:
Membranhætte og hældering
nr. pr. pakke:
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15273436 1000 mL Membranhætte og hældering 4/Pk. Hver
11736278 500 mL Membranhætte og hældering 4/Pk. Pakke med 4
11726278 250 mL Membranhætte og hældering 4/Pk. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15273436 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212835459
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
På grund af pladerne, der er inkorporeret i produktet, knækker en opløsning, der skal rystes, på det, og ilt indføres i opløsningen.
  • Fire kolber med forblændede bund forårsager en turbulent strømning, øger gasudvekslingsoverfladen og producerer en højere iltoverførsel
  • Ved højere rystehastigheder øger baflerne luftning for bedre vækst, især med bakterier
  • De støbte bundplader giver øget bevægelse ved lavere hastigheder for en mere skånsom medium beluftning af følsomme kulturer
  • Kolberne kan derfor forsegles med den gennemprøvede membranskruelåg fra DWK Life Sciences som muliggør en reproducerbar gasudveksling sammenlignet med andre tætningsmekanismer fx tætning med vat
  • Kolberne er fremstillet i en fuldautomatisk proces for at give fuldstændig konsistente kolbeformer, hvilket fører til meget reproducerbare eksperimentelle forhold og resultater
  • Den specielle produktionsproces gør det muligt at fremstille produktet komplet med gevind i en to-trins proces
  • Fås i tre størrelser til procesopskalering
  • Den øgede vægtykkelse af kolberne sikrer fremragende mekanisk stabilitet og lang levetid.
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport af bakterie-, gær-, plante- og dyreceller; Velegnet til flydende kulturer (f.eks. renkulturer, berigelseskulturer); Brug på rysteudstyr; GL 45 halse tillader nem brug med: GL 45 membranskruelåg til brug under autoklavering, 30 mm dyrkningspropper eller -propper til dyrkning og GL 45 skruelåg til opbevaring af medier eller reagenser
Inkluderer Membranhætte og hældering
nr. pr. pakke 4/Pk.
Trådstørrelse GL 45