Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Baffled kolbe, med GL 45 gevind
Artikelnummer. 11736278 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderer:
Membranhætte og hældering
nr. pr. pakke:
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11736278 500 mL Membranhætte og hældering 4/Pk. Pakke med 4
11726278 250 mL Membranhætte og hældering 4/Pk. Pakke med 4
15273436 1000 mL Membranhætte og hældering 4/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11736278 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212834454
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
På grund af pladerne, der er inkorporeret i produktet, knækker en opløsning, der skal rystes, på det, og ilt indføres i opløsningen.
Iltindtagelse er ofte den begrænsende faktor for cellevækst ved dyrkning af mikroorganismer i Erlenmeyer-kolber på et vibrerende bræt eller orbitalryster. Bevægelsen bevirker, at der dannes en flydende segl ved brug DURAN™ Erlenmeyer-kolber på en vibrator. Størrelsen på seglen afhænger af brættets hastighed og vibrationsdiameteren. Jo større indholdets overfladeareal er, jo større er gasudvekslingsarealet og dermed det potentielle iltindtag. Hastigheden og den tilhørende iltoptagelse kan dog kun øges i begrænset omfang. Den nye DURAN™ blændede kolbe med fire ledeplader i bunden forstyrrer den laminære strømning og frembringer en turbulent strømning. Væskens overfladeareal og gasudvekslingsarealet øges, hvorved iltindtaget øges. Laboratorieforsøg har vist, at iltindtaget er fordoblet af baflerne sammenlignet med en standard DURAN™ Erlenmeyer kolbe. Erlenmeyer-kolberne med bafler fra DWK Life Sciences kan gengives geometrisk på grund af fuldstændig automatiseret og mekanisk produktion. Vægtykkelsen af kolberne blev øget for at opnå en fremragende mekanisk stabilitet og for at garantere en lang levetid for produkterne. Den specielle produktionsproces gør det muligt at fremstille produktet komplet med gevind i en to-trins proces. Kolberne kan derfor forsegles med den gennemprøvede membranskruelåg fra DWK Life Sciences . Dette muliggør en reproducerbar gasudveksling sammenlignet med andre tætningsmekanismer, f.eks. tætning med vat.
  • Fire kolber med forblændede bund forårsager en turbulent strømning, øger gasudvekslingsoverfladen og producerer en højere iltoverførsel
  • Ved højere rystehastigheder øger baflerne luftning for bedre vækst, især med bakterier
  • De støbte bundplader giver øget bevægelse ved lavere hastigheder for en mere skånsom medium beluftning af følsomme kulturer
  • Kolberne kan derfor forsegles med den gennemprøvede membranskruelåg fra DWK Life Sciences som muliggør en reproducerbar gasudveksling sammenlignet med andre tætningsmekanismer fx tætning med vat
  • Kolberne er fremstillet i en fuldautomatisk proces for at give fuldstændig konsistente kolbeformer, hvilket fører til meget reproducerbare eksperimentelle forhold og resultater
  • Den specielle produktionsproces gør det muligt at fremstille produktet komplet med gevind i en to-trins proces
  • Fås i tre størrelser til procesopskalering
  • Den øgede vægtykkelse af kolberne sikrer fremragende mekanisk stabilitet og lang levetid.
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport af bakterie-, gær-, plante- og dyreceller; Velegnet til flydende kulturer (f.eks. renkulturer, berigelseskulturer); Brug på rysteudstyr; GL 45 halse tillader nem brug med: GL 45 membranskruelåg til brug under autoklavering, 30 mm dyrkningspropper eller -propper til dyrkning og GL 45 skruelåg til medie- eller reagensopbevaring.
Inkluderer Membranhætte og hældering
nr. pr. pakke 4/Pk.
Trådstørrelse GL 45